Learn More
Tri-n-Butylphenyltin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15481908
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tri-n-Butylphenyltin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481908
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15481908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55596.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 960-16-7 | C18H32Sn | 367.164 g/mol
It is applied in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Sparsam löslich (9.9E-5 g/L) (25 °C)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 960-16-7
Summenformel C18H32Sn
Molekulargewicht (g/mol) 367.164
MDL-Nummer MFCD00134394
InChI-Schlüssel SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 607632
IUPAC-Name Tributyl(phenyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butylphenyltin
Farbe Farblos
Dichte 1.125 g/mL
Siedepunkt 125°C to 128°C (0.14 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Brechungsindex 1.516
Menge 25 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3610571
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (9.9E-5 g/L) (25°C)
Formelmasse 367.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW25D006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55596.03,H55596.14,H55596.06
ChargennummerM29H009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55596.03,H55596.14,H55596.06
ChargennummerT07D046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55596.03,H55596.14,H55596.06
ChargennummerX21G003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55596.03,H55596.14,H55596.06
ChargennummerY08F044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55596.03,H55596.14,H55596.06
Name des Produkts
Tri-n-Butylphenyltin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >