Learn More
Mercurochrom, 24 – 27 % Quecksilber, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10553171
Verfügbar ab: 23-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mercurochrom, 24 – 27 % Quecksilber, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553171 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Artikelnummer. 10553171
Marke: Thermo Scientific Acros 190110250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
CAS: 129-16-8 | C20H8Br2HgNa2O6 | 750.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129-16-8
Summenformel C20H8Br2HgNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 750.65
MDL-Nummer MFCD00013081
InChI-Schlüssel QJJYLIJNUFJILQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Merbromin, 2, 7-Dibromo-4-hydroxymercurifluoresceine disodium salt
PubChem CID 54598522
IUPAC-Name Natrium; [2,7-Dibrom-9-(2-carboxyphenyl)-3-hydroxy-6-oxoxanthen-4-yl]quecksilber; Hydrat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)O)[Hg])Br)C(=O)O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercurochrome
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Grün
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 5934
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol,acetone,ether
Formelmasse 750.65
Reinheit (%) 24 to 27% (Hg), 18 to 22.5% (Br2)
Physikalische Form Schimmernde Schuppen, Granulate oder Kristalle
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number190110250,190111000
ChargennummerA0464724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number190110250,190111000
ChargennummerA0462452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number190110250,190111000
ChargennummerA0456975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog Number190110250,190111000
ChargennummerA0452364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number190110250,190111000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercurochrome, 24-27% Mercury
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Name des Produkts
Mercurochrom, 24 – 27 % Quecksilber, Thermo Scientific Chemicals >