Learn More
Triphenyltinchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369085
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Triphenyltin chloride is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenyltinchlorid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.005 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Substanz ist hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 639-58-7
Summenformel C18H17ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 387.49
MDL-Nummer MFCD00000519
InChI-Schlüssel ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
PubChem CID 12540
ChEBI CHEBI:35036
IUPAC-Name triphenyltin chloride
SMILES Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyltin chloride
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Siedepunkt 240°C (13.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Menge 100 g
UN-Nummer UN3146
Beilstein 524762
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.005g/L at 20°C).
Formelmasse 385.48
Reinheit (%) 95%