Learn More
Fisherbrand™ Gewebeschläuche, transparentes PVC, Terylene-Faser
Universalschläuche für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und Lebensmitteln in Pulverform.
12.10 CHF - 33.15 CHF
Spezifikation
Material PVC
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für das Erzeugen von moderatem Druck oder Vakuum
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12424080
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
RPVCNT/9.5/10MT
10 x 3mm
30.00 CHF
10 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12355869
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
L80103
8 x 3mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12335869
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
L80101
5 x 3mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12345869
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
L80102
6,5 x 3mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben.
  • Transparent, farblos
  • Mit Terylen-Netz verstärkte Wand
  • Flexibel, aber große Eigenfestigkeit
  • Geeignet für Anwendungen mit mittlerem Druck oder Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
PVC
Geeignet für das Erzeugen von moderatem Druck oder Vakuum
Durchsichtig
10 m
1/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gewebeschläuche, transparentes PVC, Terylene-Faser