Learn More
Fisherbrand™ Gewebeschläuche, transparentes PVC, Terylene-Faser
Universalschläuche für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und Lebensmitteln in Pulverform.
Marke:  Fisherbrand™ L80103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12355869
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Alle Maße sind Richtwerte.
  • Transparent, farblos
  • Mit Terylen-Gewebe verstärkte Wand
  • Flexibel und dennoch hohe Eigenfestigkeit
  • Geeignet für Anwendungen mit moderatem Druck oder Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
8 x 3mm
10 m
1/Packung
PVC
Geeignet für das Erzeugen von moderatem Druck oder Vakuum
Durchsichtig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gewebeschläuche, transparentes PVC, Terylene-Faser > Größe:8 x 3mm