Learn More
Fisherbrand™ Gewebeschläuche, transparentes PVC, Terylene-Faser
Universalschläuche für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und Lebensmitteln in Pulverform.
Marke:  Fisherbrand™ RPVCNT/9.5/10MT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12424080
  • 30.00 CHF / 10 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Alle Maße sind Richtwerte.
  • Transparent, farblos
  • Mit Terylen-Gewebe verstärkte Wand
  • Flexibel und dennoch hohe Eigenfestigkeit
  • Geeignet für Anwendungen mit moderatem Druck oder Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
10 x 3mm
10 m
1/Packung
PVC
Geeignet für das Erzeugen von moderatem Druck oder Vakuum
Durchsichtig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gewebeschläuche, transparentes PVC, Terylene-Faser > Größe:10 x 3mm