Learn More
WTW™ Leitfähigkeitsmeßzelle TetraCon 325/S mit integr. Temperaturfühler
WTW trägt zwei spezielle Messzellen, die speziell auf diese Anwendungen ausgelegt sind: Die TetraCon™ S besteht aus einem Elektrodenkörper, der dank seiner Schaufelform perfekt für die Messung pasteöser Proben geeignet und einfach zu reinigen ist. Die TetraCon™ 325/C ist mit einem chemikalienbeständigen Kopf aus PEEK zur Messung besonders saurer Proben ausgestattet.
Marke: WTW™ 301602
691.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
4-Elektrodenleitfähigkeitszelle | |
Beseitigt Fehler, die durch Polarisationseffekte und verschmutzte Proben verursacht werden | |
Graphit | |
1.5 m |
TetraCon™ 325/S Spezialelektrodensystem | |
Integrierter Temperatursensor, 4.9-ft.-Kabel, wasserfester Stecker | |
0 bis 100 °C | |
15.3 mm |