Learn More
BRAND™ Transferpette™-12 Elektronische Pipette
Die Transferpette™-12 Elektronische Pipette vereint die weltweit anerkannten Eigenschaften von mechanischen Kolbenluft-Verdrängungspipetten und die Vorteile eines elektronischen Geräts in sich.
1220.00 CHF
Spezifikation
Akkutyp 3 NiMH/AAA
Zertifizierung/Konformität DE-M
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Transferpette™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10624563
Unterlagen ansehen
BRAND™
705449
0,5 bis 10 μl
1220.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10702723
Unterlagen ansehen
BRAND™
705450
1 bis 20 μl
1220.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10634563
Unterlagen ansehen
BRAND™
705454
10 bis 20 μl
1220.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der komplette Verteiler kann bei 121 °C autoklaviert werden und rotiert frei 360°
  • Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
  • Die Easy Calibration-Technik für die schnelle Anpassung der Transferpette™ electronic, ohne Benutzung von Werkzeugen
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität: 260 mPa s (260 cps)
Spezifikation
Spezifikation
3 NiMH/AAA
Autoklavierbar
Transferpette™
Elektronische Pipette
15 bis 40 °C
100 bis 240 V, 50/60 Hz
DE-M
12
Ja
EU-Stecker
12 Monate
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Transferpette™-12 Elektronische Pipette