Learn More
BRAND™ Transferpette™-12 Elektronische Pipette
Die Transferpette™-12 Elektronische Pipette vereint die weltweit anerkannten Eigenschaften von mechanischen Kolbenluft-Verdrängungspipetten und die Vorteile eines elektronischen Geräts in sich.
Marke:  BRAND™ 705449
1185.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10624563
  • 1220.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Der komplette Verteiler kann bei 121 °C autoklaviert werden und rotiert frei 360°
  • Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
  • Die Easy Calibration-Technik für die schnelle Anpassung der Transferpette™ electronic, ohne Benutzung von Werkzeugen
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität: 260 mPa s (260 cps)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 NiMH/AAA
Autoklavierbar
Transferpette™
Elektronische Pipette
EU-Stecker
12 Monate
DE-M
12
Ja
0,5 bis 10 μl
15 bis 40 °C
100 bis 240 V, 50/60 Hz
Dokumentation
Reference Materials
Scientific Resources
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Transferpette™-12 Elektronische Pipette > 0,5 bis 10 μl