Learn More
BRAND™ Transferpette™-12 Elektronische Pipette
Die Transferpette™-12 Elektronische Pipette vereint die weltweit anerkannten Eigenschaften von mechanischen Kolbenluft-Verdrängungspipetten und die Vorteile eines elektronischen Geräts in sich.
Marke: BRAND™ 705450
1185.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der komplette Verteiler kann bei 121 °C autoklaviert werden und rotiert frei 360°
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Die Easy Calibration-Technik für die schnelle Anpassung der Transferpette™ electronic, ohne Benutzung von Werkzeugen
- CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
- Dampfdruck bis zu 500 mbar
- Viskosität: 260 mPa s (260 cps)
Spezifikation
3 NiMH/AAA | |
Autoklavierbar | |
Transferpette™ | |
Elektronische Pipette | |
EU-Stecker | |
12 Monate |
DE-M | |
12 | |
Ja | |
1 bis 20 μl | |
15 bis 40 °C | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz |