Learn More
Brand™ Transferpette™ -12 Elektronische Mikroliterpipette
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
1220.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Anzahl Kanäle | 12 |
Produktlinie | Transferpette™ |
Programmierbar | Yes |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10293212
|
Brand™
705456 |
15 bis 300 μl | Europa AC-Adapter |
1220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10131932
|
Brand™
705453 |
5 bis 100 μl | Europa AC-Adapter |
1220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12634060
|
Brand™
705460 |
1 bis 20 μl | UK/Irland-Adapter |
1220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
- 12 Kanäle
- Individuell einstellbare Fingerstütze
- Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
- Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
- Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Gebrauchsfertig: 4000 Pipettierzyklen mit jeder Batterieladung, Batterie-Refresh-Funktion sogar während des Ladevorgangs
- Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
- Lieferung mit Akku, Netzteil, Geräteständer, Reagenzien-Reservoir, Montagewerkzeug, Silikonöl und einem Satz Dichtungsringe aus FKM
Spezifikation
Autoklavierbar | |
12 | |
Transferpette™ | |
Yes |