Learn More
Brand™ Transferpette™ -12 Elektronische Mikroliterpipette
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
Marke:  Brand™ 705453
1185.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10131932
  • 1220.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
  • 12 Kanäle
  • Individuell einstellbare Fingerstütze
  • Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
  • Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
  • Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
  • Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
  • Gebrauchsfertig: 4.000 Pipettierzyklen mit jeder Akkuladung, Akku-Refresh-Funktion auch während des Ladevorgangs
  • Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
  • Lieferung mit Akku, Netzteil, Geräteständer, Reagenzien-Reservoir, Montagewerkzeug, Silikonöl und einem Satz Dichtungsringe aus FKM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≤ 0,8%, ± 0,8 μl
Autoklavierbar
12
Ja
5 bis 100 μl
Ergonomisch
0,1 μl
230 V/50 Hz
50 Hz
360 °
Gelb
Transferpette™
Elektronische Pipette
LCD
Europa AC-Adapter
1 Stück
230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Brand™ Transferpette™ -12 Elektronische Mikroliterpipette > Volumen: 5 bis 100 uL, Modell 12, Wechselstromadapter für Europa