Learn More
Brand™ Transferpette™ -12 Elektronische Mikroliterpipette
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
Marke: Brand™ 705456
867.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
- 12 Kanäle
- Individuell einstellbare Fingerstütze
- Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
- Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
- Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Gebrauchsfertig: 4.000 Pipettierzyklen mit jeder Akkuladung, Akku-Refresh-Funktion auch während des Ladevorgangs
- Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
- Lieferung mit Akku, Netzteil, Geräteständer, Reagenzien-Reservoir, Montagewerkzeug, Silikonöl und einem Satz Dichtungsringe aus FKM
Spezifikation
≤ 0,6%, ± 1,8 μl | |
Autoklavierbar | |
12 | |
Ja | |
15 bis 300 μl | |
Ergonomisch | |
0.5 μ l | |
230 V/50 Hz | |
50 Hz |
360 ° | |
Grün | |
Transferpette™ | |
Elektronische Mikropipette | |
LCD | |
Europa AC-Adapter | |
1 Stück | |
230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%