Learn More
Merck Transducer Schutzfilter
Messumformerschutz für Anwendungen, die superhydophobe Membranen erfordern.
Marke:  Merck SLGVS25PS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10410221
  • 285.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Hydrophobes Polyvinylidenfluorid (PVDF)
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Messumformerschutz
PVDF
25 mm
Transparenter Einlass, blauer Auslass
50 Packung
Dualex Plus
2,5 mm
100 mL
Einlass/Auslass: Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Slip
Steriler Spritzenfilter mit einem Durchmesser von 25 mm und einer hydrophoben PVDF-Membran mit 0,22 µm Porengröße. Erhältlich in Packungen mit 50 Stück.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Merck Transducer Schutzfilter > Dualex Plus