Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Marke:  Thermo Scientific™ 26081-4960
1081.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11501174
  • 1087.37 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
  • Urheberrechtlich geschützte stationäre Phase
  • Optimale Abmessungen zur Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
  • Ideal für die US-EPA-Methoden 502.2, 524.2, 8021 und 8260
  • Vergleichbar mit DB-VRX, Rtx-VRX
Empfohlen für:
  • Flüchtige organische Schadstoffe
  • Aromaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260 °C
0,18 mm
TraceGOLD™ TG-VRX
1 μm
Nichtpolar
0,18 mm
TraceGOLD
GC/MS für flüchtige organische Schadstoffe, GC/MS für Verbindungen nach der US-EPA-Methode 8021
40 m
40 m x 0,18 mm x 1,00 µm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen > 40 m x 0,18 mm x 1,00 μm