Learn More
uvex BOA™ Black/Yellow PU 65668 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
Marke:  uvex 6566846
113.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17292191
  • 177.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Uvex 1 Schuh 6566.8 mit BOA™ Fit System S2 SRC
  • Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
  • Leicht und flexibel
  • Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Hergestellt mit neuester Technologie für mehr Tragekomfort
  • Uvex Climazone Technologie für optimalen Tragekomfort
  • Atmungsaktives, wasserabweisendes Hightech-Microvelours-Obermaterial
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
  • BOA™ Fit System-Drehverschluss für individuellen Komfort, der den ganzen Tag lang konstant bleibt
  • Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Abnehmbare, komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Hervorragende Sohle aus doppeldichtem Polyurethan mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
    • Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
  • Erfüllt ESD-Erfordernisse: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6566.8
  • Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Gelb
46
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S2
ESD Safety Shoe
Microvelour
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 1
Nein
SRC
Name des Produkts
uvex BOA™ Black/Yellow PU 65668 Low Shoe - Width 11 > Halbschuh 65668, schwarz/gelb, Breite: 11, Größe: 46