Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Marke:  Thermo Scientific™ 26081-3390
775.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11531164
  • 779.08 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
  • Urheberrechtlich geschützte stationäre Phase
  • Optimale Abmessungen zur Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
  • Ideal für die US-EPA-Methoden 502.2, 524.2, 8021 und 8260
  • Vergleichbar mit DB-VRX, Rtx-VRX
Empfohlen für:
  • Flüchtige organische Schadstoffe
  • Aromaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260 °C
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-VRX
1,8 μm
Nichtpolar
0,32 mm
TraceGOLD
GC/MS für flüchtige organische Schadstoffe, GC/MS für Verbindungen nach der US-EPA-Methode 8021
30 m
30 m x 0,32 mm x 1,80 µm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen > 30 m x 0,32 mm x 1,80 μm