Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metall-GC-Säulen
Mehr Stabilität und Reaktionsträgheit bei höheren Temperaturen und der Arbeit mit sehr aktiven Verbindungen.
451.00 CHF - 1255.00 CHF
Spezifikation
USP-Typ | G27, G36 |
---|---|
Max. Temperatur | 330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen) |
Polarität | Niedrige Polarität |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11830483
|
Thermo Scientific™
26M98-2980 |
30 m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | ||||||
11860473
|
Thermo Scientific™
26M98-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
736.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11820483
|
Thermo Scientific™
26M98-2960 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | ||||||
11890473
|
Thermo Scientific™
26M98-2230 |
30 m | 0.25 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
11880473
|
Thermo Scientific™
26M98-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11840483
|
Thermo Scientific™
26M98-3360 |
30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | N/A | ||||||
11850483
|
Thermo Scientific™
26M98-3960 |
30 m | 0.53 mm | 3 μm | N/A | ||||||
11840473
|
Thermo Scientific™
26M98-0350 |
15 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
451.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC-Säulen bieten mehr Stabilität und Reaktionsträgheit bei höheren Temperaturen und der Arbeit mit sehr aktiven Verbindungen. Bietet größere Robustheit bei erhöhter Belastung.
- Kann bei erhöhter Temperatur ohne Gefahr von Bluten oder Beschädigungen eingesetzt werden
- Exzellente Trägheit beim Arbeiten mit hochaktiven Verbindungen
- Robust unter Belastung
Spezifikation
G27, G36 | |
330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen) | |
Niedrige Polarität |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.