Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metall-GC-Säulen
Mehr Stabilität und Reaktionsträgheit bei höheren Temperaturen und der Arbeit mit sehr aktiven Verbindungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 26M98-2980
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11830483
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC-Säulen bieten mehr Stabilität und Reaktionsträgheit bei höheren Temperaturen und der Arbeit mit sehr aktiven Verbindungen. Bietet größere Robustheit bei erhöhter Belastung.
  • Kann bei erhöhter Temperatur ohne Gefahr von Bluten oder Beschädigungen eingesetzt werden
  • Ausgezeichnete Inertheit bei der Arbeit mit hochaktiven Verbindungen
  • Robust unter Belastung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen)
0.53 mm
G27, G36
1 μm
1 μm
Niedrige Polarität
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-5 MT
GC/MS for Semi-Volatiles, Phenols, and Amines, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes
-60 bis +430 °C
30 m
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metall-GC-Säulen > 1,00 μm; 0,53 mm Innendurchmesser; 30 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.