Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metall-GC-Säulen
Mehr Stabilität und Reaktionsträgheit bei höheren Temperaturen und der Arbeit mit sehr aktiven Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 26M98-1540
1191.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC-Säulen bieten mehr Stabilität und Reaktionsträgheit bei höheren Temperaturen und der Arbeit mit sehr aktiven Verbindungen. Bietet größere Robustheit bei erhöhter Belastung.
- Kann bei erhöhter Temperatur ohne Gefahr von Bluten oder Beschädigungen eingesetzt werden
- Exzellente Trägheit beim Arbeiten mit hochaktiven Verbindungen
- Robust unter Belastung
Spezifikation
330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen) | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 MT | |
GC/MS für halbflüchtige Verbindungen, Phenole und Amine, GC/MS für Lösungsmittelreste und Lösungsmittelverunreinigungen, GC/MS für Drogen, Pestizide, PCB-Kongenere und Aroclor-Gemische | |
-60 bis +430 °C | |
60 m |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
0,25 μm | |
Niedrige Polarität |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.