Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säulen
Lösen Sie mit einer GC-Säule mit geringem Säulenbluten und einer herausragenden inerten Phase Verbindungen auf, die mit Phenyl- und Cyano-Phasen nicht aufgelöst werden können.
676.96 CHF - 1229.83 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-200 MS |
---|---|
USP-Typ | G6 |
Max. Temperatur | 320/340 °C |
Polarität | Mittelpolar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15810900
|
Thermo Scientific™
26084-1550 |
60 m | 0.32 mm | 0,25 μm |
1229.83 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10734647
|
Thermo Scientific™
26084-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
676.96 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10524875
|
Thermo Scientific™
26084-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
745.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10628525
|
Thermo Scientific™
26084-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10504115
|
Thermo Scientific™
26084-2240 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
730.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10016604
|
Thermo Scientific™
26084-2960 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
690.23 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10743117
|
Thermo Scientific™
26084-2970 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
745.19 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Lösen Sie mit der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säule Verbindungen, die mit Phenyl- und Cyano-Phasen nicht gelöst werden können. Die TraceGOLD TG-200MS Säule hat eine außergewöhnlich inerte Phase mit einer Selektivität und Elutionsreihenfolge, die für schwierige Trennungen optimiert ist.
Für hervorragendes Leistungsverhalten- Polare Phase, Festphase aus Trifluoropropylmethyl-Polysiloxan löst Verbindungen auf, die Phenyl- und Cyano-Phasen nicht auflösen können
- Außergewöhnliche thermische Stabilität und geringes Säulenbluten
- Geeignet für den Einsatz in empfindlichen Detektoren, einschließlich elektrochemischen Detektoren, Stickstoff-Phosphor-Detektoren und Massenspektrometern
- Geeignet für die Verwendung als GC-Bestätigungssäule
- Lösungsmittel
- Fluorkohlenwasserstoffe
- Alkohole und Ketone
- Silane
- Glykole
- Diese stabile Säule mit geringem Säulenbluten führt zu konsistenten Ergebnissen, und das geringe Basislinienrauschen ermöglicht bessere Nachweisgrenzen bei verbesserter Auflösung von Low-Level-Analyten.
- Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer höheren Produktivität führt.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
- Lösungsmittel
- Fluorkohlenwasserstoffe
- Alkohole und Ketone
- Silane
- Glykole
- Alternative Anwendungen:
- Herbizide
- Organochlorpestizide
- Phenole
- Ähnlich:
- Rtx™-200MS
- DB-200
- DB-210
Spezifikation
TraceGOLD™ TG-200 MS | |
G6 | |
320/340 °C | |
Mittelpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.