Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säulen
Lösen Sie mit einer GC-Säule mit geringem Säulenbluten und einer herausragenden inerten Phase Verbindungen auf, die mit Phenyl- und Cyano-Phasen nicht aufgelöst werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ 26084-1420
673.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10734647
  • 676.96 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
320/340 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-200 MS
ECD, NPD und GC/MS für Lösungsmittel, ECD, NPD und GC/MS für Fluorkohlenwasserstoffe, ECD, NPD und GC/MS für Alkohole und Ketone, ECD, NPD und GC/MS für Silane, ECD, NPD und GC/MS für Glykole
30 m
Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m
0,25 mm
TraceGOLD
G6
0,25 μm
Mittelpolar
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säulen > 0,25 μm Schichtdicke; 0,25 mm Innendurchmesser; 30 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.