Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Mit einer Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
451.00 CHF - 1460.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
---|---|
USP-Typ | G46 |
Max. Temperatur | 260/280 °C. |
Polarität | Mittelpolar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10628725
|
Thermo Scientific™
26090-0200 |
10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | N/A | ||||||
10096064
|
Thermo Scientific™
26090-0630 |
60 m | 0,32 mm | 1,5 µm |
1295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10158084
|
Thermo Scientific™
26090-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | N/A | ||||||
10331015
|
Thermo Scientific™
26090-1310 |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10187844
|
Thermo Scientific™
26090-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
649.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10066214
|
Thermo Scientific™
26090-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
697.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10566185
|
Thermo Scientific™
26090-1440 |
30 m | 0,53 mm | 0,25 μm |
817.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10076214
|
Thermo Scientific™
26090-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10381205
|
Thermo Scientific™
26090-1550 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1280.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10437524
|
Thermo Scientific™
26090-1560 |
60m | 0.53 mm | 0,25 μm | N/A | ||||||
10447524
|
Thermo Scientific™
26090-2110 |
15m | 0.25 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10086024
|
Thermo Scientific™
26090-2120 |
15m | 0.32 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10330975
|
Thermo Scientific™
26090-2130 |
15m | 0.53 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10249614
|
Thermo Scientific™
26090-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
649.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10565435
|
Thermo Scientific™
26090-2240 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
692.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10678525
|
Thermo Scientific™
26090-2250 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10016274
|
Thermo Scientific™
26090-2350 |
60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10468294
|
Thermo Scientific™
26090-2360 |
60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10197754
|
Thermo Scientific™
26090-2370 |
60m | 0.53 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10065984
|
Thermo Scientific™
26090-2840 |
15m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10108054
|
Thermo Scientific™
26090-2850 |
15m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10574685
|
Thermo Scientific™
26090-2860 |
15m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10732927
|
Thermo Scientific™
26090-2960 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
649.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10640836
|
Thermo Scientific™
26090-2970 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
697.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10649295
|
Thermo Scientific™
26090-2980 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
778.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10555815
|
Thermo Scientific™
26090-3080 |
60 m | 0,25 mm | 1 μm |
1180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10752727
|
Thermo Scientific™
26090-3090 |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10406764
|
Thermo Scientific™
26090-3100 |
60m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10371545
|
Thermo Scientific™
26090-3340 |
15m | 0.53 mm | 1,5 um | N/A | ||||||
10127884
|
Thermo Scientific™
26090-3350 |
30m | 0.32 mm | 1,5 um | N/A | ||||||
10321385
|
Thermo Scientific™
26090-3360 |
30m | 0.53 mm | 1,5 um | N/A | ||||||
10310835
|
Thermo Scientific™
26090-3960 |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
778.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10610836
|
Thermo Scientific™
26090-4080 |
60m | 0.53 mm | 3 μm | N/A | ||||||
Description
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen verfügen über eine Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und über eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
- Phase mittlerer Polarität, (14 % Cyanopropylphenyl, 86 % Dimethylpolysiloxan)
- Bewährte Säule mit langfristiger Reproduzierbarkeit, säulenübergreifender Konsistenz und geringem Säulenbluten
- Optimal zur bestätigenden Analyse
- Entsprechend USP G46-Phase
- Ähnlich: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
Alkohole
Pestizide
Sauerstoffverbindungen
PCB-Kongenere
Aroclor-Gemische
Specifications
TraceGOLD™ TG-1701 MS | |
G46 | |
260/280 °C. | |
Mittelpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.