Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen mit mittlerer Polarität und dickem Film.
Marke:  Thermo Scientific™ 260V396P
743.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10111383
  • 747.21 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC-Säulen sind Dickfilmsäulen mittlerer Polarität.
  • Phase mittlerer Polarität, 6 % Cyanopropylphenyl Polysiloxan
  • Dickfilm-Säule zur Analyse flüchtiger Analyten
  • Geringes Bluten, geeignet für MS-Detektion
  • Ähnlich: DB-624, BPX Volatiles, Rtx Volatiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Empfohlen für:
  • Flüchtige organische Verbindungen
  • Alkohole
  • EPA 502.2, 608 und 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
280/300 °C
0,53 mm
Trace™ TR-V1
Alkoholanalyse, GC/MS für Alkohole, GC/MS für EPA 502.2, 608 und 624
30 m
30 m x 0,53 mm x 3 µm
0,53 mm
TRACE
G43
3 μm
Mittelpolar
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC-Säulen > 30 m x 0,53 mm x 3 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.