Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst mit empfindlichen Detektoren wie ECD und MS.
451.00 CHF - 2260.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-1301 MS
USP-Typ G43
Max. Temperatur 260/280 °C.
Polarität Mittelpolar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 36
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
10514465
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-1300
15 m 0,25 mm 0,25 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10187544
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-1310
15 m 0,32 mm 0,25 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10259834
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-1420
30 m 0,25 mm 0,25 μm
611.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10025834
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-1430
30 m 0,32 mm 0,25 μm
683.64 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10219134
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-1440
30 m 0,53 mm 0,25 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10712917
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-1540
60 m 0,25 mm 0,25 μm
1115.57 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10660056
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-1550
60 m 0,32 mm 0,25 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10774637
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-1560
60 m 0,53 mm 0,25 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10167894
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2110
15 m 0,25 mm 0,5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10046314
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2120
15m 0.32 mm 0,5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10499244
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2130
15m 0.53 mm 0,5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10341305
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2230
30 m 0,25 mm 0,5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10076074
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2240
30 m 0,32 mm 0,5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10229184
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2250
30m 0.53 mm 0,5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10036124
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2350
60 m 0,25 mm 0,5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10792147
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2360
60 m 0,32 mm 0,5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10391015
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2370
60 m 0,53 mm 0,5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10320835
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2840
15m 0.25 mm 1 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10075984
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2850
15m 0.32 mm 1 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10036034
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2860
15m 0.53 mm 1 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10321315
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2960
30 m 0,25 mm 1 μm
623.07 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10381355
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2970
30 m 0,32 mm 1 μm
670.48 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10117334
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-2980
30 m 0,53 mm 1 μm
784.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10127334
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-3080
60 m 0,25 mm 1 μm
1123.27 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10230295
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-3090
60 m 0,32 mm 1 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10641026
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-3100
60 m 0,53 mm 1 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10301025
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-3330
60 m 0,25 mm 1,4 µm
1091.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10792337
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-3340
15m 0.53 mm 1.5μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10487134
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-3350
30 m 0,32 mm 1,5 µm
678.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10487324
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-3360
30 m 0,53 mm 1,5 µm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10229134
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-3390
30 m 0,32 mm 1,8 μm
670.48 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10784637
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-3410
60 m 0,32 mm 1,8 μm
1218.89 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10406954
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-3960
30 m 0,53 mm 3 μm
747.24 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10565815
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-4080
60 m 0,53 mm 3 μm
1214.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10437724
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-4090
105m 0.53 mm 3 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10117424
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26091-4900
75m 0.53 mm 3 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst bei empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
  • Gering bis mäßig polare Phase, 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Lange Nutzungsdauer
  • Exzellente Trägheit
  • Entsprechend USP-G43-Phase
  • Ähnlich: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Empfohlen für:
  • Alkohole
  • Flüchtige organische Verbindungen
  • Sauerstoffverbindungen
  • Lösungsmittelrückstände
Spezifikation
Spezifikation
TraceGOLD™ TG-1301 MS
G43
260/280 °C.
Mittelpolar
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen