Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst mit empfindlichen Detektoren wie ECD und MS.
Marke:  Thermo Scientific™ 26091-3330
1085.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10301025
  • 1091.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst bei empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
  • Gering bis mäßig polare Phase, 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Lange Lebensdauer
  • Exzellente Trägheit
  • Entsprechend USP G43-Phase
Restek Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
  • Alkohole
  • Flüchtige organische Verbindungen
  • Sauerstoffverbindungen
  • Lösungsmittelrückstände
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260/280 °C.
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-1301 MS
ECD und GC/MS für Alkohole, ECD und GC/MS für flüchtige organische Substanzen, ECD und GC/MS für Oxygenate, ECD und GC/MS für Lösungsmittelreste
60 m
Dicke 1,4 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 60 m
0,25 mm
TraceGOLD
G43
1,4 µm
Mittelpolar
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen > 1,4 μm Schichtdicke; 0,25 mm Innendurchmesser; 60 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.