Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst mit empfindlichen Detektoren wie ECD und MS.
Marke:  Thermo Scientific™ 26091-3360
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10487324
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst bei empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
  • Gering bis mäßig polare Phase, 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Lange Lebensdauer
  • Exzellente Trägheit
  • Entsprechend USP G43-Phase
Restek Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
  • Alkohole
  • Flüchtige organische Verbindungen
  • Sauerstoffverbindungen
  • Lösungsmittelrückstände
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260/280 °C.
0,53 mm
G43
1,5 µm
Mittelpolar
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-1301 MS
ECD und GC/MS für Alkohole, ECD und GC/MS für flüchtige organische Substanzen, ECD und GC/MS für Oxygenate, ECD und GC/MS für Lösungsmittelreste
30 m
Dicke 1,5 μm; Innendurchmesser 0,53 mm; Länge 30 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen > 1,5 μm Schichtdicke; 0,53 mm Innendurchmesser; 30 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.