Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Marke: Thermo Scientific™ 26080-3330
1195.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
- Spezielle stationäre Phase
- Optimale Abmessungen für die Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
- Ideal für die US-EPA-Methode 8260B
- Vergleichbar mit Rtx-VMS
- Flüchtige organische Schadstoffe
Spezifikation
260 °C | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-VMS | |
1,4 µm | |
Nichtpolar |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
GC/MS für flüchtige organische Schadstoffe, GC/MS für Verbindungen nach der US-EPA-Methode 8260B | |
60 m |