Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ datenprotokollierendes Hygrometer/Thermometer über WLAN mit Fernbenachrichtigung
Bleiben Sie mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC mit Ihrem Labor in Verbindung. Mit der TraceableLIVE™ App oder dem Besuch von Traceablelive.com auf einem beliebigen Browser können Sie aktuelle Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten anzeigen, Alarmparameter steuern, den Verlauf der Datenprotokollierung anzeigen und Berichte erstellen.
321.00 CHF - 342.00 CHF
Spezifikation
Typ | Hygrometer-Datenlogger |
---|---|
Displaytyp | Digital |
Genauigkeit (relative Luftfeuchtigkeit) | ±3 % RH [20 bis 80] % RL, sonst ±5 % RL |
Genauigkeit (Temperatur) | ± 0.4°C |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 bis 100% |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15681904
|
Fisherbrand™
61010-78 |
0,00°bis 60,00°C | Feuchtigkeits/Temp.-Sensor 10 ft. Kabel, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Velcro Klettband, Wandhalterung und Traceable™ Bescheinigung |
342.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15671904
|
Fisherbrand™
61010-77 |
0,00°bis 50,00°C | Umgebungssensor-Dongle, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Klettband, Wandhalterung und Traceable™ Bescheinigung |
321.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Bleiben Sie mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC mit Ihrem Labor in Verbindung. Mit der TraceableLIVE™ App oder dem Besuch von Traceablelive.com auf einem beliebigen Browser können Sie aktuelle Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten anzeigen, Alarmparameter steuern, den Verlauf der Datenprotokollierung anzeigen und Berichte erstellen.
- Überwachen Sie Temperatur, Feuchtigkeit und mehr
- Überwachen Sie vor Ort oder aus der Ferne; das Gerät stellt eine Verbindung zu WiFi-Geräten—Geräte stellen eine Verbindung zu vorhandenem WiFi her
- Alarme: Feuchtigkeitsalarm, Temperatur, Verbindungsverlust, niedriger Akkustand
- Cloud-basierte Anwendungen, d. h. keine lokale Softwareinstallation erforderlich; Web-, Android-, iOS-Schnittstellen
- Empfang von mobilen Push-/E-Mail-/Text-Benachrichtigungen
- Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine mit SSL verschlüsselte sichere Verbindung
- Uneingeschränkte Skalierbarkeit – TraceableLIVE™ kann in einzelnen Labors oder einem ganzen Netzwerk verschiedener Betriebsstätten eingesetzt werden
- Akkreditierte Kalibrierung von Mehrpunkt-Luftfeuchte—rückführbar auf NIST
- Erfordert ein TraceableLIVE™ Abonnement
Spezifikation
Hygrometer-Datenlogger | |
±3 % RH [20 bis 80] % RL, sonst ±5 % RL | |
0 bis 100% | |
0,01° |
Digital | |
± 0.4°C | |
0.01 % |