Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ datenprotokollierendes Hygrometer/Thermometer über WLAN mit Fernbenachrichtigung
Bleiben Sie mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC mit Ihrem Labor in Verbindung. Mit der TraceableLIVE™ App oder dem Besuch von Traceablelive.com auf einem beliebigen Browser können Sie aktuelle Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten anzeigen, Alarmparameter steuern, den Verlauf der Datenprotokollierung anzeigen und Berichte erstellen.
Marke: Fisherbrand™ 61010-78
Beschreibung
Bleiben Sie mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC mit Ihrem Labor in Verbindung. Mit der TraceableLIVE™ App oder dem Besuch von Traceablelive.com auf einem beliebigen Browser können Sie aktuelle Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten anzeigen, Alarmparameter steuern, den Verlauf der Datenprotokollierung anzeigen und Berichte erstellen.
- Überwachen Sie Temperatur, Feuchtigkeit und mehr
- Überwachen Sie vor Ort oder aus der Ferne; das Gerät stellt eine Verbindung zu WiFi-Geräten – Geräte stellen eine Verbindung zu vorhandenem WLAN her
- Alarme: Feuchtigkeitsalarm, Temperatur, Verbindungsverlust, niedriger Akkustand
- Cloud-basierte Anwendungen, d. h. keine lokale Softwareinstallation erforderlich; Web-, Android-, iOS-Schnittstellen
- Empfang mobiler PUSH-/E-MAIL-/TEXT-Benachrichtigungen
- Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine mit SSL verschlüsselte SICHERE Verbindung
- Uneingeschränkte Skalierbarkeit durch den Einsatz von TraceableLIVE™ in einzelnen Labors oder ganzen Netzwerken
- Akkreditierte Kalibrierung von Mehrpunkt-Luftfeuchte – rückführbar bis NIST
- TraceableLIVE™ Abonnement erforderlich; das kostenlose Abonnement umfasst maximal 3 Geräte
Spezifikation
Hygrometer-Datenlogger | |
Mehrpunkt-Feuchtekalibrierung | |
Web, Android, Apple IOS | |
Cloud-basierte Datenschnittstelle | |
± 0.4°C | |
0.01 % | |
32 bis 140 °F |
Digital | |
Push-Benachrichtigung über Mobilgeräte, E-Mail, SMS | |
Feuchtigkeits/Temp.-Sensor 10 ft. Kabel, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Velcro Klettband, Wandhalterung und Traceable™ Bescheinigung | |
±3 % RH [20 bis 80] % RL, sonst ±5 % RL | |
0 bis 100% | |
0,01° | |
0,00°bis 60,00°C |
Videos
-
Fisherbrand TraceableLIVE