Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ datenprotokollierendes Hygrometer/Thermometer über WLAN mit Fernbenachrichtigung
Bleiben Sie mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC mit Ihrem Labor in Verbindung. Mit der TraceableLIVE™ App oder dem Besuch von Traceablelive.com auf einem beliebigen Browser können Sie aktuelle Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten anzeigen, Alarmparameter steuern, den Verlauf der Datenprotokollierung anzeigen und Berichte erstellen.
Marke:  Fisherbrand™ 61010-77
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15671904
  • 321.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bleiben Sie mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC mit Ihrem Labor in Verbindung. Mit der TraceableLIVE™ App oder dem Besuch von Traceablelive.com auf einem beliebigen Browser können Sie aktuelle Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten anzeigen, Alarmparameter steuern, den Verlauf der Datenprotokollierung anzeigen und Berichte erstellen.
  • Überwachen Sie Temperatur, Feuchtigkeit und mehr
  • Überwachen Sie vor Ort oder aus der Ferne; das Gerät stellt eine Verbindung zu WiFi-Geräten – Geräte stellen eine Verbindung zu vorhandenem WLAN her
  • Alarme: Feuchtigkeitsalarm, Temperatur, Verbindungsverlust, niedriger Akkustand
  • Cloud-basierte Anwendungen, d. h. keine lokale Softwareinstallation erforderlich; Web-, Android-, iOS-Schnittstellen
  • Empfang mobiler PUSH-/E-MAIL-/TEXT-Benachrichtigungen
  • Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine mit SSL verschlüsselte SICHERE Verbindung
  • Uneingeschränkte Skalierbarkeit durch den Einsatz von TraceableLIVE™ in einzelnen Labors oder ganzen Netzwerken
  • Akkreditierte Kalibrierung von Mehrpunkt-Luftfeuchte – rückführbar bis NIST
  • TraceableLIVE™ Abonnement erforderlich; das kostenlose Abonnement umfasst maximal 3 Geräte
Hinweis: Erfordert ein TraceableLIVE™ Abonnement. Weitere Informationen finden Sie unter traceablelive.com.
Spezifikation
Spezifikation
Hygrometer-Datenlogger
Audible, Visual
Umgebungssensor-Dongle, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Klettband, Wandhalterung und Traceable™ Bescheinigung
±3 % RH [20 bis 80] % RL, sonst ±5 % RL
0 bis 100%
0.01°
0,00°bis 50,00°C
Digital
TraceableLIVE
ISO 17025, A2LA, NIST
± 0.4°C
0.01 %
32 bis 122 °F
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ datenprotokollierendes Hygrometer/Thermometer über WLAN mit Fernbenachrichtigung > TraceableLIVE Hygrometer/Thermometer mit WLAN, Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung, Umgebungssensor-Dongle