Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WLAN-Datenprotokollierung CO2 mit Fernenachrichtigung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen zu überwachen. Bleiben Sie immer in Verbindung – mit der sicheren Fernüberwachung in Echtzeit, wo immer Sie auch sind.
790.00 CHF - 841.00 CHF
Spezifikation
Typ Datenerfassungssystem
Displaytyp Digital
Alarmtypen Audible, Visual
Software Type TraceableLIVE
Zertifizierung/Konformität Von einem ISO/IEC17025- (Zertifizierungsnr. Nr.1750.01 ) A2 LA-akkreditiertes Kalibrierlabor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15668085
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
6101155
Parameter: CO2 (Umgebung), Temperatur, Luftfeuchtigkeit
790.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15678085
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
6101108
Parameter: CO2 (Extern), Temperatur, Luftfeuchtigkeit
841.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
Audible, Visual
Von einem ISO/IEC17025- (Zertifizierungsnr. Nr.1750.01 ) A2 LA-akkreditiertes Kalibrierlabor
±3 % RH zwischen 5 und 75 %, andernfalls ±5 % RH
0 bis 100 % RH
0,01°
0°C bis 50°C
Digital
TraceableLIVE
Luftqualität, Respirationslabore, Biokraftstoffforschung, kontrollierte Lagerung, Gewächshäuser
± 0.4°C
0.01 % RH
32 bis 122 °F
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WLAN-Datenprotokollierung CO2 mit Fernenachrichtigung