Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WLAN-Datenprotokollierung CO2 mit Fernenachrichtigung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen zu überwachen. Bleiben Sie immer in Verbindung – mit der sicheren Fernüberwachung in Echtzeit, wo immer Sie auch sind.
Marke:  Fisherbrand™ 6101155
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15668085
  • 790.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
Audible, Visual
Von einem ISO/IEC17025- (Zertifizierungsnr. Nr.1750.01 ) A2 LA-akkreditiertes Kalibrierlabor
Luftqualität, Respirationslabore, Biokraftstoffforschung, kontrollierte Lagerung, Gewächshäuser
± 0.4°C
CO2-Bereich 0 bis 10,000 ppm
0,01°
0°C bis 50°C
Digital
TraceableLIVE
Parameter: CO2 (Umgebung), Temperatur, Luftfeuchtigkeit
±3 % RH zwischen 5 und 75 %, andernfalls ±5 % RH
0 bis 100 % RH
0.01 % RH
32 bis 122 °F
Videos
  • Fisherbrand TraceableLIVE
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WLAN-Datenprotokollierung CO2 mit Fernenachrichtigung > TraceableLIVE CO2-Messgerät mit WLAN, Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung, Parameter: CO2 (Umgebung), Temperatur, Luftfeuchtigkeit