Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WLAN-Datenprotokollierung CO2 mit Fernenachrichtigung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen zu überwachen. Bleiben Sie immer in Verbindung – mit der sicheren Fernüberwachung in Echtzeit, wo immer Sie auch sind.
Marke: Fisherbrand™ 6101108
Beschreibung
- Überwachen Sie Ihre entscheidenden Umgebungen per Fernzugriff – Geräte stellen eine Verbindung zu vorhandenem WiFi her
- Alarme: Hohe und niedrige Grenzwerte für überwachte Parameter, Verbindungsunterbrechung, niedriger Akkustand
- Keine lokale Softwareinstallation erforderlich; Live-Datensichtbarkeit über Webbrowser oder iOS/Android-Handy
- Applikationen
- 15-079-662 und 663: Überwachen Sie CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- 15-079-664: Überwachen Sie Barometerdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Sichere, SSL-verschlüsselte Datenübertragung
- Alarmmeldungen sind über mobile Push-Nachrichten, E-Mail und SMS verfügbar
- Uneingeschränkte Skalierbarkeit – TraceableLIVE™ kann für einzelne Labors oder ein ganzes Netzwerk verschiedener Betriebsstätten eingesetzt werden.
- Sonden: 15-079-662 enthält einen Umgebungssensor; 15-779-663 verfügt über 1 CO2/Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-Fernkabel mit 3 ft.
- Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung nach NIST
- TraceableLIVE-Abonnement erforderlich
Nach Abschluss der Einrichtung können Sie:
- Alarmparameter für das Gerät ferngesteuert einstellen
- Die aktuellen Bedingungen in Ihrem Labor an jedem beliebigen Ort betrachten
- Datenberichte in Echtzeit erstellen
- Dem gesamten Team Anwenderzugriff zuweisen
Traceable™ Zertifikat:
Mehrpunktkalibrierung auf einer individuell nummerierten Traceable™ Bescheinigung, die die Genauigkeit von einem ISO/IEC17025:2005 (1750.01) zertifizierten von A2LA akkreditiertem Kalibrierungslabor gewährleistet. Zeigt die Rückverfolgbarkeit von Messungen auf die SI-Einheiten über NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI) an, die das CIPM-Abkommen über gegenseitige Anerkennung unterzeichnet haben.
TraceableLIVE Abonnementkosten über traceabelive.com:
- 1-9 Geräte: $ 8.99 pro Gerät $ 100 pro Gerät + $ 2 pro Gerät/Monat
- 10+ Geräte: $ 7.20 pro Gerät $ 80 pro Gerät + $ 2 pro Gerät/Monat
Spezifikationen, 15-079-662:
- Range
- CO2 (Umgebung): 0-100,000 ppm
- Temperatur 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
- Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 % RH
- Genauigkeit
- CO2 (Umgebung): 5 % Messwert +70 ppm
- Temperatur ± 0.4 °C
- Luftfeuchtigkeit: ±3 % RH zwischen 5 und 75 %, andernfalls ±5 % RH
- Auflösung
- CO2 (Umgebung): 1 ppm
- Temperatur 0.01°
- Luftfeuchtigkeit: 0.01 % RH
Spezifikationen, 15-079-663:
- Range
- CO2 (extern): 0 - 20 %
- Temperatur 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
- Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 % RH
- Genauigkeit
- CO2 (extern): 5 % Messwert +70 ppm
- Temperatur ± 0.4 °C
- Luftfeuchtigkeit: ±3 % RH zwischen 5 und 75 %, andernfalls ±5 % RH
- Auflösung
- CO2 (extern): 0.01 %
- Temperatur: 0.01°
- Luftfeuchtigkeit: 0.01 % RH
Spezifikation
Datenerfassungssystem | |
Audible, Visual | |
Von einem ISO/IEC17025- (Zertifizierungsnr. Nr.1750.01 ) A2 LA-akkreditiertes Kalibrierlabor | |
Luftqualität, Respirationslabore, Biokraftstoffforschung, kontrollierte Lagerung, Gewächshäuser | |
± 0.4°C | |
0.01 % RH | |
32 bis 122 °F |
Digital | |
TraceableLIVE | |
Parameter: CO2 (Extern), Temperatur, Luftfeuchtigkeit | |
±3 % RH zwischen 5 und 75 %, andernfalls ±5 % RH | |
0 bis 100 % RH | |
0,01° | |
0°C bis 50°C |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Fisherbrand TraceableLIVE