Beschreibung
- Mit seinem modernen Design, dem polierten Metallgehäuse und der gummierten Rückseite ist dieser Traceable Timer eine attraktive Ergänzung für jedes Labor.
- Schnellvorlauffunktion verwenden, um die Countdown-Zeit schnell einzustellen.
- Beliebige Countdown-Zeit von 99 Minuten, 59 Sekunden bis zu 1 Sekunde mit einer Genauigkeit von 0,01 % einstellbar.
- Weitere Funktionen sind der automatische Bounceback-Speicher™ für sich wiederholende Zeitmessungen, die Stoppuhr und die rutschfeste Rückseite.
- Große Tasten und ein Display im 1-Zoll-Format erleichtern das Einstellen der Zeit und das Ablesen im Labor.
- Die kleine Größe, 2-5/8 x 2-1/2 x 11/16 Zoll, ermöglicht es, die Zeitschaltuhr einfach an der Hand zu tragen oder bei Bedarf an eine Vielzahl von Orten zu verlegen.
- Bei Alarm blinkt die Anzeige
- Kein hörbares Geräusch beim Drücken von Tasten
- Die Alarmtonfrequenz ist niedriger
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten
Spezifikation
Timer, Einkanal | |
Kalibriert | |
TraceableLIVE | |
Rückführbarkeitszertifikat mit individueller Seriennr., magnetische Rückseite, Ständer und Batterie | |
NIST, ISO 17025, A2LA | |
99 Minuten, 59 Sekunden | |
2 5/8 x 11/16 x 2 1/2 in. |
Digital | |
Akustisch | |
12 Monate | |
1 | |
0.01 % | |
1 |
Aktionen
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24165Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ automatischer Abschalt-Timer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur