Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit erweitertem Messbereich
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
102.00 CHF - 122.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 5 x 3 x 1 Zoll (12.7 x 7.6 x 2.5 cm) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Laboren, Anlagen und Feldanwendungen |
Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
Höhe (metrisch) | 2.5 cm |
Benötigt: Für Messungen bis 700 °C (1292 °F) die Dreifach-Zusatzsonde Typ K, 15-078-2B, verwenden)
Produktcode | Marke | Umfang | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Umfang | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12511546
|
Fisherbrand™
90028-30 |
Celsius | −40°C bis 1200°C |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15283976
|
Fisherbrand™
4025 |
Fahrenheit | N/A | |||||||
Beschreibung
Die stoßfesten Taschenthermometer sind ideal für Labor-, Werks- und Feldeinsätze. Durch ihre kurzen Reaktionszeiten und den Ein-Schalter-Betrieb sind die Fisher Scientific™ Traceable™-Thermometer mit erweitertem Bereich die perfekten Routine-Thermometern.
- Bereich des Celsius-Modells 40 bis +1200 °C, Bereich des Fahrenheit-Modells 40 bis +2000 °F
- Auflösung: 1°
- Typische Messgenauigkeit ±(1 °C +1 %) von 0 bis 750 °C
- Zwei Sonden ermöglichen die gleichzeitige Überwachung von zwei Tests
- Der Dreistellungsschalter für Sonde 1, Sonde 2 oder AUS
Bestellinformation
Abmessungen: 5 L x 3 B x 1 Zoll H (12.7 x 7.6 x 2.5 cm). Sondenkabellänge: 15-077-10, -11: 4 Fuß (1.2 m); 15-077-13: 32 Fuß (10 m)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückverfolgbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Zur Verwendung in Laboren, Anlagen und Feldanwendungen | |
2.5 cm | |
48 in. | |
Plastic | |
1 °C | |
113 g | |
Thermometer | |
Yes | |
±1 °C | |
7,6 cm |
5 x 3 x 1 Zoll (12.7 x 7.6 x 2.5 cm) | |
1 in. | |
9 V-Batterie, 4 m-Kabel, zwei schnell reagierende Sensoren des Typs K für kontinuierliche Messungen bis +250°C (482°F) und kurzfristige Messungen bis 300°C (572°F) (zum Austausch 15-077-45 bestellen) | |
121.92 cm | |
Thermoelement vom Typ K | |
4 oz. | |
3 in. | |
5 in. | |
9 V | |
Digital |