Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit erweitertem Messbereich
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
Marke:  Fisherbrand™ 90028-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12511546
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 9-V-Batterie, 4-m-Kabel, zwei schnell reagierende Sensoren des Typs K für kontinuierliche Messungen bis 250 °C (482 °F) und kurzfristige Messungen bis 300 °C (572 °F) (zum Austausch 15-077-45 bestellen)
Requires : Für Messungen bis 700 °C (1292 °F) die Dreifach-Zusatzsonde Typ K, 15-078-2B, verwenden)
Beschreibung
Beschreibung
Die stoßfesten Taschenthermometer sind ideal für Labor-, Werks- und Feldeinsätze. Durch ihre kurzen Reaktionszeiten und den Ein-Schalter-Betrieb sind die Fisher Scientific™ Traceable™-Thermometer mit erweitertem Bereich die perfekten Routine-Thermometern.
  • Bereich des Celsius-Modells 40 bis +1200 °C, Bereich des Fahrenheit-Modells 40 bis +2000 °F
  • Auflösung: 1°
  • Typische Messgenauigkeit ±(1 °C +1 %) von 0 bis 750 °C
  • Zwei Sonden ermöglichen die gleichzeitige Überwachung von zwei Tests
  • Der Dreistellungsschalter für Sonde 1, Sonde 2 oder AUS
Bestellinformation
Abmessungen: 5 L x 3 B x 1 Zoll H (12.7 x 7.6 x 2.5 cm). Sondenkabellänge: 15-077-10, -11: 4 Fuß (1.2 m); 15-077-13: 32 Fuß (10 m)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückverfolgbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
Zur Verwendung in Laboren, Anlagen und Feldanwendungen
2.5 cm
48 in.
Thermoelement vom Typ K
4 oz.
3 in.
5 in.
-40 °C
9 V
7,6 cm
5 x 3 x 1 Zoll (12.7 x 7.6 x 2.5 cm)
1 in.
9 V-Batterie, 4 m-Kabel, zwei schnell reagierende Sensoren des Typs K für kontinuierliche Messungen bis +250°C (482°F) und kurzfristige Messungen bis 300°C (572°F) (zum Austausch 15-077-45 bestellen)
121.92 cm
1 °C
113 g
Thermometer
1200°C
−40°C bis 1200°C
±1 °C
Celsius