Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit erweitertem Messbereich
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
Marke: Fisherbrand™ 4025
Includes: 9-V-Batterie, 4-m-Kabel, zwei schnell reagierende Sensoren des Typs K für kontinuierliche Messungen bis 250 °C (482 °F) und kurzfristige Messungen bis 300 °C (572 °F) (zum Austausch 15-077-45 bestellen)
Requires : Für Messungen bis 700 °C (1292 °F) die Dreifach-Zusatzsonde Typ K, 15-078-2B, verwenden)
Beschreibung
Die stoßfesten Taschenthermometer sind ideal für Labor-, Werks- und Feldeinsätze. Durch ihre kurzen Reaktionszeiten und den Ein-Schalter-Betrieb sind die Fisher Scientific™ Traceable™-Thermometer mit erweitertem Bereich die perfekten Routine-Thermometern.
- Bereich des Celsius-Modells 40 bis +1200 °C, Bereich des Fahrenheit-Modells 40 bis +2000 °F
- Auflösung: 1°
- Typische Messgenauigkeit ±(1 °C +1 %) von 0 bis 750 °C
- Zwei Sonden ermöglichen die gleichzeitige Überwachung von zwei Tests
- Der Dreistellungsschalter für Sonde 1, Sonde 2 oder AUS
Bestellinformation
Abmessungen: 5 L x 3 B x 1 Zoll H (12.7 x 7.6 x 2.5 cm). Sondenkabellänge: 15-077-10, -11: 4 Fuß (1.2 m); 15-077-13: 32 Fuß (10 m)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückverfolgbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Zur Verwendung in Laboren, Anlagen und Feldanwendungen | |
2.5 cm | |
48 in. | |
121.92 cm | |
1 °C | |
113 g | |
Thermometer | |
2000 °F | |
−40° bis 2000°F | |
±1 °C | |
Fahrenheit |
5 x 3 x 1 Zoll (12.7 x 7.6 x 2.5 cm) | |
1 in. | |
9 V-Batterie, 4 m-Kabel, zwei schnell reagierende Sensoren des Typs K für kontinuierliche Messungen bis +250°C (482°F) und kurzfristige Messungen bis 300°C (572°F) (zum Austausch 15-077-45 bestellen) | |
127 mm | |
Thermoelement vom Typ K | |
4 oz. | |
3 in. | |
5 in. | |
-40 °F | |
9 V | |
7,6 cm |