Learn More
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Marke: Fisherbrand 98769-21
Beschreibung
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Jede Flasche enthält einen vom Hersteller bereitgestellten NIST-konformen Kalibrierbericht und Informationen aus Chargentests. Außerdem sind schrittweise Kalibrierungsanweisungen und eine Temperaturkompensationstabelle enthalten. Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt ±0.25 Mikrosiemens für eine 1, 5 oder 10 Mikrosiemens-Lösung oder ±0.25 % für andere Lösungen oder die auf dem Zertifikat angegebene Unsicherheit, je nachdem, welcher Wert größer ist.Bestellinformation
In Flaschen zu 473 ml (16 oz.)
Spezifikation
Conductivity Standard | |
Flasche | |
NIST Batch Tested | |
200,000 μS | |
Calibration of Conductivity Instrument | |
Clear | |
Soluble in water | |
Leitfähigkeitsstandard |
NIST Batch Tested, Resistivity: 200000 μ℧ | |
500 mL | |
NIST Batch Tested | |
200000 μ℧ | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material | |
Conductivity Meter | |
Kalibrierlösung |