Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den Normen DIN EN ISO 4788. BRAND™ Blaurbrand™ ETERNA Hohe Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A schließen einen integrierten Ausgießer ein und sind dank des sechseckigen Glassockels besonders standfest. Dank der Graduierung in brauner Diffusionsfarbe mit DE-M-Kennzeichnung lässt sich das Volumen schnell und einfach bestimmen
Marke: BRAND™ 32764
131.03 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse A
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
- Autoklavierbar
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit integriertem Ausguss und stabilem Sechskantfuß
- Dank der Graduierung in brauner Diffusionsfarbe mit DE-M-Kennzeichnung lässt sich das Volumen schnell und einfach bestimmen
- USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
DE-M-Markierung, braune Graduierungen | |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
A | |
±10 ml | |
Borosilikatglas | |
Chargenzertifikat | |
Autoklavierbar |
Hexagonal | |
Bernsteinfarben | |
DIN EN ISO 4788 | |
505 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
2000 ml | |
20 ml | |
20 ml |