Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säulen
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit diesen hoch polaren Universal-GC-Säulen mit geringem Säulenbluten.
Marke:  Thermo Scientific™ 260W224P
637.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10333993
  • 640.76 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
260/280 °C.
0,32 mm
Trace™ TR-WAX
GC für Ester, GC für Alkohole, GC für Ketone, GC für Glykole, GC für aromatische Isomere
30 m
30 m x 0,32 mm x 0,5 µm
0,32 mm
TRACE
G16, G20
0,5 μm
Polar
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.