Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säulen
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit diesen hoch polaren Universal-GC-Säulen mit geringem Säulenbluten.
383.18 CHF - 1350.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | Trace™ TR-WAX |
---|---|
USP-Typ | G16, G20 |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10691386
|
Thermo Scientific™
260W020P |
10 m | 0.1 mm | 0,1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10213033
|
Thermo Scientific™
260W130P |
15 m | 0.25 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10059142
|
Thermo Scientific™
260W131P |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
383.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10170643
|
Thermo Scientific™
260W142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
601.38 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10642094
|
Thermo Scientific™
260W143P |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
640.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10315253
|
Thermo Scientific™
260W154P |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1015.42 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10469234
|
Thermo Scientific™
260W155P |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1099.51 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10120983
|
Thermo Scientific™
260W223P |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
601.38 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10333993
|
Thermo Scientific™
260W224P |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
640.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10545475
|
Thermo Scientific™
260W225P |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
701.66 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10743697
|
Thermo Scientific™
260W236P |
60 m | 0.32 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10458464
|
Thermo Scientific™
260W286P |
15 m | 0,53 mm | 1 μm |
407.43 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10512075
|
Thermo Scientific™
260W296P |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
619.07 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10130983
|
Thermo Scientific™
260W297P |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
640.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10796324
|
Thermo Scientific™
260W298P |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
692.92 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10147834
|
Thermo Scientific™
260W309P |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1120.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10712517
|
Thermo Scientific™
260W310P |
60 m | 0,53 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit der Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säule. Eine auf Polyethylenglykol basierende Phase eignet sich hervorragend für die Analyse aller polaren Verbindungen. Diese ist stark quervernetzt und vollständig deaktiviert und bietet so eine ausgezeichnete Peakform auch für kurzkettige Alkohole.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
- Polare Phase, Polyethylenglykol
- Hochgradig vernetzt und vollständig deaktiviert
- Mit Lösungsmitteln waschbar
Anwendungen:
- Ester
- Alkohole
- Ketone
- Glykole
- Aromatische Isomere
Ausgezeichnete Qualität und Reproduzierbarkeit:
Empfohlene Verwendung:
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
- Aldehyde
- Ätherische Öle
Alternative Anwendungen:
- Säuren
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Alditolacetate (Zucker)
- Amine – aliphatisch
- Amine – aromatisch
- Herbizide
- Ketone
- Nitroaromaten
- Phenole
- Flüchtige Stoffe
Ähnlich:
- DB-Wax
- BP20
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-WAX
- ZBWAX
Spezifikation
Trace™ TR-WAX | |
G16, G20 | |
Polar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.