Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-Säulen
Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen. Entscheiden Sie sich für diese Säulen für hervorragende Robustheit in schwer zu analysierenden Trennungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 260N143P
637.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10784077
  • 640.76 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen. Entschieden Sie sich für die ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC-Säulen für hervorragende Robustheit bei schwer zu analysierenden Trennungen.
Speziell für FFAP-Analysen konzipiert:
  • Polare Phase, TPA-modifiziertes Polyethylenglykol
  • Gebundene FFAP-Phase
  • Qualitätsgetestet zur Analyse saurer Verbindungen
  • Entsprechen USP G25 und G35
  • Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit für schwer zu analysierende Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Empfohlene Anwendung:
  • Säuren
  • FFAP-Analyse
  • Alkohole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
240/250 °C
0,32 mm
Trace™ TR-FFAP
GC zur FFAP-Analyse, GC zur Analyse saurer Verbindungen
30 m
30 m x 0,32 mm x 0,25 µm
0,32 mm
TRACE
G25, G35
0,25 μm
Polar
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-Säulen > 30 m x 0.32 mm x 0.25 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.