Learn More
IBA Lifesciences pCSG-IBA Säugetier-Expressionsvektor ohne Sekretion
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. Der IBA Lifesciences GmbH Säugetier-Expressionsvektor ohne Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Funktionen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).
Marke: IBA Lifesciences 5-5035-001
Beschreibung
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. IBA Lifesciences GmbH Der Expressions-Vektor für Säuger mit Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Merkmalen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV-Promotor | |
Geneticin™ (G-418) | |
6xHis-Tag | |
pCSG-IBA35 |
Ampicillin | |
Vector | |
Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung | |
5μ g | |
Episomale Expression (orIP, EBNA-1) |