Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-Säulen
Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen. Entscheiden Sie sich für diese Säulen für hervorragende Robustheit in schwer zu analysierenden Trennungen.
362.66 CHF - 1069.71 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | Trace™ TR-FFAP |
---|---|
USP-Typ | G25, G35 |
Max. Temperatur | 240/250 °C |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10704637
|
Thermo Scientific™
260N130P |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
362.66 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10240585
|
Thermo Scientific™
260N131P |
15 m | 0.32 mm | 0,25 μm | N/A | ||||||
10086744
|
Thermo Scientific™
260N142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
601.38 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10784077
|
Thermo Scientific™
260N143P |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
640.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10259864
|
Thermo Scientific™
260N154P |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1015.42 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10704827
|
Thermo Scientific™
260N213P |
15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10447514
|
Thermo Scientific™
260N225P |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
713.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10714827
|
Thermo Scientific™
260N230P |
50 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
1069.71 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10189414
|
Thermo Scientific™
260N298P |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
696.87 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen. Entschieden Sie sich für die ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC-Säulen für hervorragende Robustheit bei schwer zu analysierenden Trennungen.
Speziell für FFAP-Analysen konzipiert:
- Polare Phase, TPA-modifiziertes Polyethylenglykol
- Gebundene FFAP-Phase
- Qualitätsgetestet zur Analyse saurer Verbindungen
- Entsprechen USP G25 und G35
- Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit für schwer zu analysierende Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Empfohlene Anwendung:
- Säuren
- FFAP-Analyse
- Alkohole
Spezifikation
Trace™ TR-FFAP | |
G25, G35 | |
240/250 °C | |
Polar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.