Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-Säulen
Leistungsstarke Bestimmung von Methanol, Fettsäuremethylestern (FAMEs) und Glyceriden bei der Biodieselanalyse mit hoher Reproduzierbarkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 26AX142P
719.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Leistungsstarke Bestimmung von Methanol, Fettsäuremethylestern (FAMEs) und Glyceriden bei der Biodieselanalyse mit hoher Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-Säulen. Biodiesel ist ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung CO2-neutraler Brennstoffe. Spezielle GC-Säulen im TRACE-Bereich sind dank ihres zuverlässigen Leistungsverhaltens für die Durchführung von Verfahren in diesem Anwendungsbereich optimal geeignet.
Speziell für die Anforderungen der Biodieselanalyse geeignete Säulen:- TRACE TR-BioDiesel (M): zur Bestimmung von Methanolrückständen in Biodiesel gemäß EN Methode 14110
- TRACE TR-BioDiesel (G): zur Analyse des Gesamtglyceridgehalts gemäß EN Methode 14105
- TRACE TR-BioDiesel (F): zur Analyse des FAME-Gehalts in Biodiesel gemäß EN Methode 14103
- TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM: zur Analyse des Gesamtglyceridgehalts gemäß ASTM Methode D-6584
- Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Spezifikation
300/320 °C | |
0,25 mm | |
Trace™ TR-BioDiesel | |
GC/MS zur Biodieselanalyse | |
30 m |
0,25 mm | |
TRACE | |
G1, G2, G38 | |
0,25 μm | |
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm |