Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen
Ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung, geeignet für die meisten erforderlichen Trennungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 260E142P
598.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10243263
  • 601.38 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen sind ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung und eignen sich für die meisten erforderlichen Trennungen.
  • Unpolare Phase, 5 % Phenylmethylpolysiloxan
  • Hohe Betriebstemperatur und extrem geringes Säulenbluten
  • Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet
  • Ähnlich: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Empfohlen für:
  • Alkohole
  • Freie Fettsäuren
  • Aromaten
  • Aromen
  • Pestizide geringer Polarität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
320/340 °C
0,25 mm
Trace™ TR-5
Aromaanalyse, GC/MS für freie Fettsäuren, GC/MS für Aromaten, GC/MS für Aromen, GC/MS für Pestizide mit geringer Polarität
30 m
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
0,25 mm
TRACE
G27, G36
0,25 μm
Nichtpolar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen > 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.