Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC-Säulen
Diese Säulen bieten einen höheren Phenylgehalt mit hilfreichen Änderungen der Elutionsreihenfolge und der Retentionszeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 26094-1420
608.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10016174
  • 613.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS-Säulen bieten einen höheren Phenylgehalt mit hilfreichen Änderungen der Elutionsreihenfolge und der Retentionszeit.
  • Phase mittlerer Polarität, 35 % Diphenyl/65 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entsprechend USP G42-Phase
Restek Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
  • Organochlor-Pestizide und Herbizide
  • Arzneimittel
  • PCB-Kongener
  • Aroclor-Gemische
  • Sterole
  • Harzsäuren
  • Phthalatester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300/320 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-35 MS
Pharmazeutische Analyse, GC/MS für Pharmazeutika, GC/MS für PCB-Kongenere, GC/MS für Aroclor-Mischungen, Sterole, Rosinsäuren und Phthalatester
30 m
Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m
0,25 mm
TraceGOLD
G42
0,25 μm
Mittelpolar
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC-Säulen > 0,25 μm Schichtdicke; 0,25 mm Innendurchmesser; 30 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.