Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Pestizide
Leistungsstarke Erkennung von Organophosphat- und Organochlorpestiziden mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit.
545.76 CHF - 877.35 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TRACE
USP-Typ G43
Max. Temperatur 280/300 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Stationäre Phase Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Stationäre Phase Preis Menge & Verfügbarkeit  
10713236
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26RC142F
Trace™ Pestizid III
635.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10210705
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26RC142P
Trace™ Pestizid IV
545.76 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10773586
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26RD142F
Trace™ Pestizid II
750.96 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10211635
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26RF142F
Trace™ Pestizid
877.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Leistungsstarke Erkennung von Organophosphat- und Organochlorpestiziden mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Pestizide. Die Säulen sind speziell auf Einhaltung strengster Anforderungen für die Analyse von Pestiziden und Herbiziden ausgelegt und getestet.
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Geringes Säulenbluten verringert MS-Kontamination
  • Das innovative Design ermöglicht eine Verwendung bei höheren Temperaturen
  • Die Säulenträgheit führt zu minimalem Peak-Nachlauf und verringert den Zerfall von empfindlichen Proben
Alternative Anwendungen:
  • Chlorierte Aromaten
  • Pflanzensterole
  • Pyrethroide
Spezifikation
Spezifikation
0,25 mm
TRACE
280/300 °C
0,25 μm
0,25 mm
G43
GC für Pestizide
30 m
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Pestizide