Learn More
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulatorpuffer D
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Marke:  Thermo Scientific™ PV4420
Artikelnummer. 10073343
  • 221.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TR-FRET Coregulatorpuffer D, 25 ml, flüssig, pH 7,5, 4 °C Lagerung, Raumtemperatur oder Versand auf nassem oder Trockeneis, wasserlöslich, für die Verwendung mit Protein-Assays und -Analysen, kompatibel mit hohem Durchsatz, Enzym-Assay
Flüssig
Wasser
7,5
TR-FRET Koregulator-Puffer D kann eingefroren oder bei Raumtemperatur geliefert werden. Er sollte bei 4 °C gelagert werden
Pharma und Biopharma, Ziel- und Lead-Identifkation und -validierung, Lanthascreen™ Kernrezeptor-Cofaktor-Interaktionsassays
25mL
Koregulatorpuffer D
LanghaScreen™ Nukleäre Rezeptoren-Kofaktor-Interaktionsassays
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3149897B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberPV4420
Chargennummer3149897A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog NumberPV4420
Chargennummer2258748E Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberPV4420
Chargennummer2258748D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog NumberPV4420
Chargennummer2258748C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog NumberPV4420
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulatorpuffer D > 25 mL